5-Methoxyindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
OR10184-25G OR10184-5G OR10184-100G
APOSOR10184-25GEA 327 DKK
APOSOR10184-25G APOSOR10184-5G APOSOR10184-100G
5-Methoxyindol
5-Methoxyindole
Formel: C₉H₉NO
Kogepunkt: 176…178 °C/17mmHg
Smeltepunkt: 52…58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005674
CAS-nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3