Indol-5-carboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Indole-5-carboxylic acid
OR10183-25G OR10183-100G
APOSOR10183-25GEA 719 DKK
APOSOR10183-25G APOSOR10183-100G
Indol-5-carboxylsyre 98%
Indol-5-carboxylsyre
Formel: C₉H₇NO₂
Molekylvægt: 161.16 g/mol
Smeltepunkt: 208…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005678
CAS-nummer: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6