5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1018-1G OR1018-5G
APOSOR1018-1GEA 1850 DKK
APOSOR1018-1G APOSOR1018-5G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel: C₁₁H₈Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 111…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800421
CAS-nummer: 849021-02-9