Indol-3-ylacetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
OR10177-100G OR10177-25G OR10177-5G
APOSOR10177-100GEA 687 DKK
APOSOR10177-100G APOSOR10177-25G APOSOR10177-5G
Indol-3-ylacetonitril 98%
Indol-3-ylacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
Kogepunkt: 157…160 °C
Smeltepunkt: 33…36 °C
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005628
CAS-nummer: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III