2-Methylindolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10176-100G OR10176-25G
APOSOR10176-100GEA 262 DKK
APOSOR10176-100G APOSOR10176-25G
2-Methylindolin
2-Methylindolin
Formel: C₉H₁₁N
Kogepunkt: 228…229 °C
Smeltepunkt: –51 °C
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005706
CAS-nummer: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0