2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR10175-1G
OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA
164
DKK
APOSOR10175-1G
APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₉NO Smeltepunkt: 200…205 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00012077 CAS-nummer: 5416-80-8 EINECS: 226-512-6 |