2,3,3-Trimethylindolenine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10172-100G OR10172-25G OR10172-500G
APOSOR10172-100GEA 447 DKK
APOSOR10172-100G APOSOR10172-25G APOSOR10172-500G
2,3,3-Trimethylindolenine
2,3,3-Trimethylindolenine
Formel: C₁₁H₁₃N
Kogepunkt: 228…229 °C/744mmHg
Massefylde: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005724
CAS-nummer: 1640-39-7