4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1016-10G OR1016-5G
APOSOR1016-10GEA 3740 DKK
APOSOR1016-10G APOSOR1016-5G
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₄BrCl₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094616
CAS-nummer: 351003-55-9