4-Bromthiophen-2-carbaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10158-100G OR10158-25G
APOSOR10158-100GEA 491 DKK
APOSOR10158-100G APOSOR10158-25G
4-Bromthiophen-2-carbaldehyd 98%
4-Bromthiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
Kogepunkt: 114…115 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 44…48 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005431
CAS-nummer: 18791-75-8