3-Methylthiophen-2-carboxaldehyd 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 3-Methylthiophene-2-carbaldehyde
OR10155-100G OR10155-25G
APOSOR10155-100GEA 741 DKK
APOSOR10155-100G APOSOR10155-25G
3-Methylthiophen-2-carboxaldehyd 90%
3-Methylthiophen-2-carboxaldehyd
Formel: C₆H₆OS
Molekylvægt: 126.18 g/mol
Kogepunkt: 215 °C
Massefylde: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005430
CAS-nummer: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8