5-Chloro-2-thenoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10153-25G OR10153-5G
APOSOR10153-25GEA 186 DKK
APOSOR10153-25G APOSOR10153-5G
5-Chloro-2-thenoic acid
5-Chloro-2-thenoic acid
Formel: C₅H₃ClO₂S
Smeltepunkt: 154…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041426
CAS-nummer: 24065-33-6