2-Chlor-3-methylthiophen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10152-100G OR10152-25G OR10152-500G
APOSOR10152-100GEA 436 DKK
APOSOR10152-100G APOSOR10152-25G APOSOR10152-500G
2-Chlor-3-methylthiophen
2-Chloro-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅ClS
Kogepunkt: 147…149 °C
Massefylde: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130083
CAS-nummer: 14345-97-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III