2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10148-50G OR10148-100G OR10148-500G
APOSOR10148-50GEA 164 DKK
APOSOR10148-50G APOSOR10148-100G APOSOR10148-500G
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Formel: C₆H₄O₄S
Smeltepunkt: 355…360 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016896
CAS-nummer: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2