2,4,6-Trichlorbenzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1014-1G OR1014-5G
APOSOR1014-1GEA 327 DKK
APOSOR1014-1G APOSOR1014-5G
2,4,6-Trichlorbenzensulfonamid
2,4,6-Trichlorbenzensulfonamid
Formel: C₆H₄Cl₃NO₂S
Molekylvægt: 260.53 g/mol
Smeltepunkt: 179…181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955746
CAS-nummer: 28460-30-2