1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR10135-2.5KG OR10135-500G OR10135-100G
APOSOR10135-2.5KGEA 1810 DKK
APOSOR10135-2.5KG APOSOR10135-500G APOSOR10135-100G
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin 98%
1,3-Dibrom-5,5-dimethylhydantoin
Formel: C₅H₆Br₂N₂O₂
Molekylvægt: 285.92 g/mol
Smeltepunkt: 197…199 °C (dec.)
Flammepunkt: 155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003189
CAS-nummer: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN nummer: 3087
ADR: 5.1+6.1 II