2-Amino-5-hydroxybenzoesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Hydroxyanthranilic acid
OR10133-100G OR10133-25G
APOSOR10133-100GEA 491 DKK
APOSOR10133-100G APOSOR10133-25G
2-Amino-5-hydroxybenzoesyre 95%
2-Amino-5-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₃
Smeltepunkt: 247 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007870
CAS-nummer: 394-31-0