1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10114-100G OR10114-500G OR10114-250G
APOSOR10114-100GEA 164 DKK
APOSOR10114-100G APOSOR10114-500G APOSOR10114-250G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Kogepunkt: 224…226 °C
Smeltepunkt: 8 °C
Massefylde: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003188
CAS-nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8