N,N-Diisopropylethylenediamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR10111-100G
OR10111-25G
OR10111-5G
APOSOR10111-100GEA
458
DKK
APOSOR10111-100G
APOSOR10111-25G
APOSOR10111-5G
N,N-Diisopropylethylenediamine 98%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Formel:
C₈H₂₀N₂ Kogepunkt: 170 °C Massefylde: 0,83 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 54 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015015 CAS-nummer: 121-05-1 EINECS: 204-447-4 UN nummer: 2734 ADR: 8+3,II |