4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 1310 DKK
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Smeltepunkt: 208…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06800354
CAS-nummer: 849021-16-5