3-Aminothiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Aminophenyl mercaptan, 3-Mercaptoaniline, 3-Aminobenzenethiol
OR1010-100G OR1010-25G OR1010-5G
APOSOR1010-100GEA 1610 DKK
APOSOR1010-100G APOSOR1010-25G APOSOR1010-5G
3-Aminothiophenol 97%
3-Aminothiophenol
Formel: C₆H₇NS
Kogepunkt: 123…125 °C/8mmHg
Massefylde: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007791
CAS-nummer: 22948-02-3
EINECS: 245-344-4
UN nummer: 3267
ADR: 8,II