3-Phenylpropylbromid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-phenylpropane
OR10084-25G OR10084-1G OR10084-5G
APOSOR10084-25GEA 218 DKK
APOSOR10084-25G APOSOR10084-1G APOSOR10084-5G
3-Phenylpropylbromid 95%
3-Phenylpropylbromid
Formel: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Molekylvægt: 199.09 g/mol
Kogepunkt: 219…220 °C
Massefylde: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000257
CAS-nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7