Ethyl-7-bromoheptanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 1830 DKK
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formel: C₉H₁₇BrO₂
Molekylvægt: 237.14 g/mol
Kogepunkt: 112 °C/5mmHg
Massefylde: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037103
CAS-nummer: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6