Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Benzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
OR100752-1G OR100752-5G
APOSOR100752-1GEA 654 DKK
APOSOR100752-1G APOSOR100752-5G
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formel: C₁₀H₈O₂S
Smeltepunkt: 108…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051637
CAS-nummer: 1131-09-5
EINECS: 214-461-2