4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10071-1G OR10071-25G OR10071-5G
APOSOR10071-1GEA 164 DKK
APOSOR10071-1G APOSOR10071-25G APOSOR10071-5G
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Formel: C₁₂H₉NO₂S
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024700
CAS-nummer: 952-97-6