trans-4-Aminocyclohexanol, HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10070-25G OR10070-5G
APOSOR10070-25GEA 186 DKK
APOSOR10070-25G APOSOR10070-5G
trans-4-Aminocyclohexanol, HCl
trans-4-Aminocyclohexanol, HCl
Formel: C₆H₁₄ClNO
Molekylvægt: 151.64 g/mol
Smeltepunkt: 225…227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012566
CAS-nummer: 50910-54-8