Acridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10069-5G OR10069-10G OR10069-1G
APOSOR10069-5GEA 709 DKK
APOSOR10069-5G APOSOR10069-10G APOSOR10069-1G
Acridin
Acridine
Formel: C₁₃H₉N
Molekylvægt: 179.22 g/mol
Kogepunkt: 346 °C
Smeltepunkt: 107…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005025
CAS-nummer: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN nummer: 2713
ADR: 6.1 III