2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10059-100G OR10059-25G OR10059-5G
APOSOR10059-100GEA 1770 DKK
APOSOR10059-100G APOSOR10059-25G APOSOR10059-5G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₁N
Smeltepunkt: 49…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151805
CAS-nummer: 114772-53-1