Tetrabutylammoniumiodid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
OR10056-100G OR10056-25G
APOSOR10056-100GEA 186 DKK
APOSOR10056-100G APOSOR10056-25G
Tetrabutylammoniumiodid
Tetrabutylammonium iodide
Formel: C₁₆H₃₆IN
Molekylvægt: 369.37 g/mol
Smeltepunkt: 142…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011636
CAS-nummer: 311-28-4
EINECS: 206-220-5