Tetrabutylammonium bromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR10054-100G
OR10054-1KG
OR10054-500G
APOSOR10054-100GEA
197
DKK
APOSOR10054-100G
APOSOR10054-1KG
APOSOR10054-500G
Tetrabutylammonium bromid 98%
Tetrabutylammonium bromid
Formel:
C₁₆H₃₆BrN Molekylvægt: 322.37 g/mol Smeltepunkt: 101…106 °C Massefylde: 1.15 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011633 CAS-nummer: 1643-19-2 EINECS: 216-699-2 |