2,4-Pentandiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dihydroxy pentane
OR10041-10G OR10041-50G OR10041-500G
APOSOR10041-10GEA 164 DKK
APOSOR10041-10G APOSOR10041-50G APOSOR10041-500G
2,4-Pentandiol
2,4-Pentanediol
Formel: C₅H₁₂O₂
Kogepunkt: 200…201 °C
Massefylde: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004549
CAS-nummer: 625-69-4
EINECS: 210-907-5