Guaiacol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10036-1KG OR10036-500G
APOSOR10036-1KGEA 968 DKK
APOSOR10036-1KG APOSOR10036-500G
Guaiacol 98%
Guaiacol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 204…206 °C
Smeltepunkt: 26…31 °C
Massefylde: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002185
CAS-nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7