3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-4,5-dimethylpyridazin-3-amine
OR1003-1G OR1003-5G
APOSOR1003-1GEA 610 DKK
APOSOR1003-1G APOSOR1003-5G
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine 95+%
3-Amino-6-chloro-4,5-dimethylpyridazine
Formel: C₆H₈ClN₃
Smeltepunkt: 202…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00828815
CAS-nummer: 76593-36-7