2-Methylcyclohexanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10028-1KG OR10028-500G
APOSOR10028-1KGEA 719 DKK
APOSOR10028-1KG APOSOR10028-500G
2-Methylcyclohexanol
2-Methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O
Kogepunkt: 163…167 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001443
CAS-nummer: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN nummer: 2617
ADR: 3,III