N-Methyl-tert-butylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10027-5G OR10027-1G OR10027-250MG
APOSOR10027-5GEA 1310 DKK
APOSOR10027-5G APOSOR10027-1G APOSOR10027-250MG
N-Methyl-tert-butylamine
N-Methyl-tert-butylamine
Formel: C₅H₁₃N
Kogepunkt: 67…69 °C
Massefylde: 0,727 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042853
CAS-nummer: 14610-37-8
EINECS: 238-646-2
UN nummer: 2733
ADR: 3+8,II