3-Methoxybenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Hydroxymethyl)anisole, (3-Methoxyphenyl)methanol
OR10022-100G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 447 DKK
APOSOR10022-100G APOSOR10022-500G
3-Methoxybenzylalkohol
3-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 130…135 °C
Massefylde: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004637
CAS-nummer: 6971-51-3