Zinc-copper couple
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR100-100G OR100-250G OR100-1KG
APOSOR100-100GEA 898 DKK
APOSOR100-100G APOSOR100-250G APOSOR100-1KG
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Formel: CuZn
Molekylvægt: 128.926 g/mol
Smeltepunkt: 419…420 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084851
CAS-nummer: 53801-63-1
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III