Cyclopropancarbonitril 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclopropyl cyanide
OR0999-100G OR0999-25G
APOSOR0999-100GEA 1040 DKK
APOSOR0999-100G APOSOR0999-25G
Cyclopropancarbonitril 94%
Cyclopropancarbonitril
Formel: C₄H₅N
Kogepunkt: 133…135 °C
Massefylde: 0,905 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001269
CAS-nummer: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
UN nummer: 3275
ADR: 6.1+3,II