1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0993-100G OR0993-25G OR0993-5G
APOSOR0993-100GEA 0 DKK
APOSOR0993-100G APOSOR0993-25G APOSOR0993-5G
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Smeltepunkt: 159…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001372
CAS-nummer: 77-55-4