1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)azepane hydrochloride
OR0989-100G OR0989-25G OR0989-5G
APOSOR0989-100GEA 1570 DKK
APOSOR0989-100G APOSOR0989-25G APOSOR0989-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine hydrochloride
Formel: C₈H₁₆ClN
Smeltepunkt: 208…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012842
CAS-nummer: 26487-67-2
EINECS: 247-733-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III