2-Chlorethylammoniumchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
OR0986-100G
OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA
284
DKK
APOSOR0986-100G
APOSOR0986-25G
2-Chlorethylammoniumchlorid 97%
2-Chlorethylammoniumchlorid
Formel:
C₂H₇Cl₂N Molekylvægt: 115.99 g/mol Smeltepunkt: 140…150 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012887 CAS-nummer: 870-24-6 |