3-Brom-1-propanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 426 DKK
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Brom-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Formel: BrH₂CCH₂CH₂OH
Molekylvægt: 138.99 g/mol
Kogepunkt: 70…72 °C/10mmHg
Massefylde: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002942
CAS-nummer: 627-18-9