3-Chlor-1-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
OR0977-100G OR0977-25G OR0977-500G
APOSOR0977-100GEA 513 DKK
APOSOR0977-100G APOSOR0977-25G APOSOR0977-500G
3-Chlor-1-propanol
3-Chloro-1-propanol
Formel: C₃H₇ClO
Kogepunkt: 160…162 °C
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,131 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002943
CAS-nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN nummer: 2849
ADR: 6.1,III