2-Chlorpyrimidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0970-100G OR0970-25G
APOSOR0970-100GEA 327 DKK
APOSOR0970-100G APOSOR0970-25G
2-Chlorpyrimidin
2-Chloropyrimidine
Formel: C₄H₃ClN₂
Molekylvægt: 114.53 g/mol
Kogepunkt: 75…76 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 62…67 °C
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006060
CAS-nummer: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III