4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0966-10G OR0966-1G OR0966-5G
APOSOR0966-10GEA 10110 DKK
APOSOR0966-10G APOSOR0966-1G APOSOR0966-5G
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663835
CAS-nummer: 52120-49-7