1-Thiazol-2-ylpiperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0960-1G OR0960-250MG OR0960-5G
APOSOR0960-1GEA 305 DKK
APOSOR0960-1G APOSOR0960-250MG APOSOR0960-5G
1-Thiazol-2-ylpiperazine
1-Thiazol-2-ylpiperazine
Formel: C₇H₁₁N₃S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00778419
CAS-nummer: 42270-37-1
EINECS: 255-743-5