Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0951-250MG OR0951-1G OR0951-5G
APOSOR0951-250MGEA 436 DKK
APOSOR0951-250MG APOSOR0951-1G APOSOR0951-5G
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412125
CAS-nummer: 64995-88-6