3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(1-Piperazinyl)propionic acid, 3-(Piperazin-1-yl)propanoic acid
OR0947-1G OR0947-250MG OR0947-2G
APOSOR0947-1GEA 458 DKK
APOSOR0947-1G APOSOR0947-250MG APOSOR0947-2G
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
3-Piperazin-1-ylpropionic acid
Formel: C₇H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 199…201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03161179
CAS-nummer: 27245-31-4