3-Amino-5-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0942-1G OR0942-5G OR0942-25G
APOSOR0942-1GEA 0 DKK
APOSOR0942-1G APOSOR0942-5G APOSOR0942-25G
3-Amino-5-nitrobenzoesyre 98%
3-Amino-5-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₆N₂O₄
Smeltepunkt: 210…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017025
CAS-nummer: 618-84-8