2-Amino-5-nitro-4-picolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methyl-5-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-5-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
OR0938-5G OR0938-25G
APOSOR0938-5GEA 164 DKK
APOSOR0938-5G APOSOR0938-25G
2-Amino-5-nitro-4-picolin
2-Amino-5-nitro-4-picolin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 223…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010692
CAS-nummer: 21901-40-6