2-Brom-5-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR0936-100G OR0936-25G
APOSOR0936-100GEA 767 DKK
APOSOR0936-100G APOSOR0936-25G
2-Brom-5-nitropyridin
2-Bromo-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
Kogepunkt: 145…147 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006222
CAS-nummer: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III